Learn More
Brady™ Etiquetas de símbolo GHS de poliéster laminado: Explosivo
Etiquetas de símbolo GHS - Explosivo
Marca: Brady™ 811679
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Etiquetas de alta calidad que pueden resistir los entornos más difíciles.
- Los materiales ultrarresistentes hacen que solo haya que etiquetar los productos una vez en toda su vida útil.
- Extremadamente resistente a la intemperie, abrasión y productos químicos.
- Las etiquetas pueden soportar temperaturas de -40 °C a +120 °C.
- Las etiquetas 50 mm x 50 mm se suministran como un rollo continuo; el usuario corta lo que necesite.
- Las etiquetas 100 mm x 100 mm son etiquetas individuales en un rollo.
Especificaciones
PIC 1801-100*100-B7541-RLL | |
Poliéster laminado | |
Acrílico permanente | |
0,099 mm | |
-40 °C-110 °C | |
Inglés |
Satinado | |
250/Paq. | |
100 mm | |
100,00 mm | |
Diamante | |
Negro sobre Blanco |
Título del producto
Brady™ Etiquetas de símbolo GHS de poliéster laminado: Explosivo > Dimensiones (An x Al): 100 x 100 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido