Learn More
Lambda Light Chain Mouse, Clone: N10/2, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 3535-MSM7-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15930258
  • 510.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Lambda Light Chain
Cell Surface, cytoplasmic and secreted
N10/2
Unconjugated
IGL
Purified IgG from human serum
293T, Raji or hPBL cells. Tonsil or Spleen
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
Mouse
22.5kDa
Protein A/G Purified
RUO
3546
IgG1 κ