Learn More
Thermo Scientific™ Lambda DNA/HindIII Marker
Realice el dimensionamiento y la cuantificación aproximada de grandes fragmentos de ADN bicatenario en geles de agarosa con este marcador convencional compuesto por 8 bandas nítidas.
Marca:  Thermo Scientific™ SM0101
Detalles adicionales : Peso : 1.51950kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11873943
  • 61.00€ / paquete de 5
En stock, listo para ser enviado: 61
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El marcador de ADN Lambda/HindIII se recomienda para la medición de grandes fragmentos de ADN bicatenarios linearizados en geles de agarosa. El ADN lambda se digiere completamente con las enzimas de restricción Thermo Scientific adecuadas y, a continuación, se purifica y se disuelve en tampón de conservación. Los fragmentos de ADN contienen varios extremos cohesivos, en función de la enzima de restricción utilizada para la preparación del marcador.
El marcador se puede marcar radioactivamente con T4 Polynucleotide Kinase. También se puede marcar radioactivamente o no radioactivamente con Klenow Fragment o Klenow Fragment, exo- mediante reacción de relleno.
Características destacadas
  • Dimensionamiento y cuantificación aproximada de grandes fragmentos de ADN
  • Bandas nítidas
  • Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
Especificaciones
Especificaciones
5 x 50 μg
Geles de agarosa