Learn More
LAG-3 (CD223) Mouse anti-Human, PE, Clone: T47-530, BD Pharmingen™
Mouse Monoclonal Antibody
195.00€ - 515.00€
Especificaciones
Antígeno | LAG-3 (CD223) |
---|---|
Clon | T47-530 |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | PE |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15834429
|
BD Biosciences
565617 |
25 Tests |
195.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15824429
|
BD Biosciences
565616 |
100 Tests |
515.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
LAG-3 (CD223) Monoclonal antibody specifically detects LAG-3 (CD223) in Human samples. It is validated for Flow cytometry.
LAG-3 (CD223) Monoclonal antibody specifically detects LAG-3 (CD223) in Human samples. It is validated for Flow cytometry.Especificaciones
LAG-3 (CD223) | |
Flow Cytometry | |
PE | |
Mouse | |
Cell Biology | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
Human LAG-3 Recombinant Protein | |
Primary |
T47-530 | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Human | |
LAG3; CD223; FDC; Lymphocyte activation gene 3 protein; Protein FDC | |
IgG1 κ | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with R-PE under optimum conditions and unconjugated antibody and free PE were removed. |
For Research Use Only.