missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Lady Trouser 7-8, 7487-Black

Catalog Number p-7231966
Click to view available options
Tamaño:
Medio/grande
XL/XXL
XS/S
XXXL/XXXXL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.

  • Pantalones 7/8 para mujer
  • Color: Negro
  • Material: 68 % Dryarn, 28 % Tencel, 4 % elastano, 200 g/m2
  • Ropa interior sin costuras molestas
  • Regulación de humedad
  • Mezcle con fibras naturales
  • Zonas funcionales integradas
  • Máxima comodidad
  • OEKO-TEX™ Standard 100
  • Tamaños: XS/S - 3XL/4XL
  • Cuidado: lavable a 30 °C, sin cloro, no usar lejía, no secar, no planchar, no limpiar
Tamaño Medio/grande
Color Negro
Grosor (métrico) 200 g/m²
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'