Learn More
Uvex™ Ladies Trousers 7429-Midnight Navy
Catalog Number p-7232029
Click to view available options
Tamaño:
19
20
21
22
23
24
25
26
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure.
  • Material: 65 % poliéster, 35 % algodón, 215 g/m², tejido de sarga
  • Cómodos pantalones de mujer con elástico.
  • Cintura con elástico y en la parte delantera con cintura lisa
  • 1 bolsillo lateral en la costura del lado derecho, cierre con botón de presión oculto, tratamiento adecuado para lavanderías industriales
  • Oeko-Tex Standard 100
  • Tamaños: 34 - 54
  • Instrucciones de cuidado: Lavable a 60 °C, no usar cloro, planchado: II puntos, limpieza en seco: P, secadora: I punto, apto para lavado industrial
Tamaño 42
Sexo Para mujer
Color Azul
Tipo de tapón Botones; cremallera
Desechables No
Grosor aprox. 0,245 g/m²