Learn More
Lactic Acid, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7073249
51.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
51.38 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
2,5 l
79-33-4
C3H6O3
90.08
MFCD00004520
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
612
CHEBI:78320
ácido 2-hidroxipropanoico
CC(O)C(O)=O
79-33-4
C3H6O3
90.08
MFCD00004520
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
612
CHEBI:78320
ácido 2-hidroxipropanoico
CC(O)C(O)=O
Lactic Acid, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
pH 1,2
Punto de ebullición de 125 °C
Color Amarillo
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.08g/mol
Cantidad 500mL.
Envase Frasco de plástico de HDPE
Forma física Líquido