Learn More
Deutsch Neumann™ Tubos de caucho natural de color rojo
Proporciona flexibilidad, resistencia a desgarros y resistencia para uso general en laboratorio. Los tubos de laboratorio Deutsch Neumann™ se han fabricado con caucho natural de color rojo.
Marca:  Deutsch Neumann™ 3010609
Detalles adicionales : Peso : 1.35000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10048320
  • 0.85€ / 1 metro
Envío estimado: 29-10-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Durómetro 50 Shore A
  • Buena memoria elástica
Especificaciones
Especificaciones
ISO 9001:2008
6 mm
9 mm
1,5 mm
Rojo
Caucho natural
25 m
Para uso en laboratorios