Learn More
Nickel Electro™ Tapa para crisol de 30 mm de diámetro de acero inoxidable Nickel-Electro
Complete un crisol de acero inoxidable con una tapa de acabado brillante y no magnética. La tapa para crisol de acero inoxidable de laboratorio Nickel Electro™ es plana con una depresión para el centrado e incluye una extensión en un lado que sirve como mango.
Marca:  Nickel Electro™ 164
Detalles adicionales : Peso : 0.07200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11499599
  • 72.45€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Requires : Autoclavable,dimMaterial,ProductTypeSpecs,Quantity,Shape
Descripción
Descripción
  • No magnética
  • Estampado con la palabra acero inoxidable para ayudar en el identificación del material en uso
  • Forma plana con una depresión para centrar en los crisoles
  • Incluye una extensión en un lado que sirve como mango
  • Sin fisuras
No magnético, acvabado brillante, tapa sin grietas, asa
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable
Tapa para crisol
10 paq.
35 mm
Plano