Learn More
Haiminger™ Laboratory Refrigerator
Marca:  Haiminger™ FKEX 3600
Additional Details : Peso : 58.50000kg
Product Code. 12028359
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Description
Description
Specifications
Specifications
Laboratory Refrigerator
2°C to 10°C
1
White Plastic
Mechanical
Automatic
1590 H x 600 W x 600 Dmm
441 mm
1418 mm
513 mm
360 L
Reversible
5
White
2 Years
FKEX 3600
600 mm
1590 mm
600 mm
0.9kWh/24 hr.
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers