Learn More
Nickel Electro™ Tapas de crisol de níquel de laboratorio
Obtenga un éxito óptimo con tapas de crisol de níquel durante el proceso de calentamiento, evitando la posibilidad de que el material caliente se disperse fuera del crisol abierto. En las fusiones en las que no se pueden utilizar el circonio ni otros metales, las tapas para crisoles de níquel Clifton™ son la alternativa ideal.
Marca:  Nickel Electro™ 49
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11499579
  • 14.15€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Proporciona una cubierta a los crisoles
  • Evita la posibilidad de que el material caliente salga del crisol abierto durante el proceso de calentamiento
  • La tapa se puede quitar fácilmente con unas tenazas de laboratorio de acero inoxidable o níquel 
  • Forma un archivo de óxido estrechamente adherido entre 400 °C y 600 °C en atmósferas oxidantes
  • Níquel efectivo para su uso en fusiones en las que no se pueden utilizar el circonio ni otros metales
Especificaciones
Especificaciones
Níquel
10 paq.
Tapa de crisol de laboratorio
350 °C
45 mm