Learn More
Smeg™ Lavadora de instrumental de vidrio de laboratorio
Limpie una amplia gama de instrumental de vidrio con esta lavadora. Las lavadoras de instrumental de vidrio de laboratorio Smeg™ están fabricadas con materiales de alta calidad y ofrecen un rendimiento intuitivo y sin fallos. Los accesorios específicos garantizan un lavado de alta calidad incluso de los instrumentos más difíciles y más sucios.
Marca: Smeg™ GW4060SC
Descripción
- Control electrónico por microprocesador
- Secado termodinámico activo
- Dispensador de detergente alcalino en polvo
- Bomba peristáltica para neutralizador de ácido líquido
- Cámara de lavado y puerta interior en acero inoxidable AISI 304
- Paneles externos fabricados en acero inoxidable AISI 304
- 2 niveles de lavado independientes a través de guías telescópicas
- Descalcificador de agua incorporado con sensor de sal
- Conexiones de agua fría y agua desmineralizada
- Sistema de cierre electrónico de puertas para la seguridad del usuario
- Sin carros
Especificaciones
Acero inoxidable | |
9 programas predeterminados + 6 libres | |
490 x 525 x 570 mm |
Lavador de instrumental de vidrio | |
Lavado hasta 95 °C. | |
3/N/PE 400 V - 50 Hz - 7 kW máx. |