Learn More
BRAND™ Laboratory Bottle
Boro 3.3 glass bottle with polypropylene screw cap and pouring ring
70.50€ - 515.00€
Productos 9
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15547821 Ver documentos BRAND™
122520
25 mL 70.50€
paquete de 10 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
17-06-2020
Añadir a la cesta
15221249 Ver documentos BRAND™
122528
50 mL 74.50€
paquete de 10 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 2
Añadir a la cesta
15557821 Ver documentos BRAND™
122538
100 mL 74.50€
paquete de 10 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
17-06-2020
Añadir a la cesta
15567821 Ver documentos BRAND™
122548
250 mL 86.00€
paquete de 10 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 3
Añadir a la cesta
15251249 Ver documentos BRAND™
122554
500 mL 103.00€
paquete de 10 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
12-06-2020
Añadir a la cesta
15577821 Ver documentos BRAND™
122562
1000 mL 143.00€
paquete de 10 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
17-06-2020
Añadir a la cesta
15587821 Ver documentos BRAND™
122564
2000 mL 327.00€
paquete de 10 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
17-06-2020
Añadir a la cesta
10079690 Ver documentos BRAND™
122574
10,000 mL 240.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
17-06-2020
Añadir a la cesta
10787661 Ver documentos BRAND™
122578
20,000 mL 515.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
17-06-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Threaded to DIN ISO 4796
  • Studded base for stability and abrasion resistance
  • Graduated, with marking area
  • Screw cap and pouring ring PP
  • Autoclavable (121 °C)