Learn More
Buerkle™ Adaptador de rosca de polipropileno
El adaptador de rosca de polipropileno Buerkle™ facilita la conexión segura de las bombas y las llaves de paso de descarga a diversos contenedores.
Marca: Buerkle™ 0600-3004
17.22 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.03515kg
Descripción
- Fabricadas con polipropileno
- Intercambie las conexiones a diferentes adaptadores
Especificaciones
Adaptador de rosca | |
Bomba de contenedor Pump-it | |
Verde |
Polipropileno | |
Externo: Mauser grueso de 2 pulg - 64 mm (BSI) |