Learn More
Shamrock™ Cinta de etiquetado de varios colores
Descripción
- Resistentes al agua, aceite y ácido
- Escala de temperatura de - 20 a + 121 °C
- Para autoclave, congelador, refrigerador y estufa
- Marcado universal con bolígrafo de punta esférica, lápiz de papel y rotulador
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de adhesivo | Extraíble |
| Color | Varios |
| Tipo de producto | Cinta de etiquetado |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para la codificación por colores, la versátil cinta de marcado Shamrock acepta anotaciones manuscritas; también se puede imprimir según las especificaciones del usuario |
| Cantidad | 16 rollos/paquete |
| Dimensiones (L x An) | 12,7 x 19 mm |
| Longitud (métrico) | 12,7 m |
| Anchura (métrico) | 19,05 mm |