Descripción
- La estación de acrílico incluye una superficie de escritura, borde de corte y patas antideslizantes para una dispensación sencilla.
- Los orificios avellanados permiten montar la unidad en la pared si es necesario.
- Las etiquetas se venden por separado y únicamente se muestran con fines de presentación.
- Dimensiones: 280 x 120 x 89mm
Especificaciones
Label Dispenser | |
280 x 120 x 89 mm | |
Acrílico | |
1 | |
Hasta 6 cajas de tamaño estándar | |
1 unidad |
Azul translúcido | |
Tape | |
Wall Mount | |
Top Loading | |
Etiquetas Tough-Tags™, Cryo-Babies™, Tough-Spots™ |