Learn More
Labconco™ Superficie de trabajo SpillStopper™ para 1,22 m (4 pies).Campanas Protector™Premier™
Código de producto. p-4519577 Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Estilo de corte:
Sin aberturas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16338705
Marca: Labconco™ 9500400
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La superficie de trabajo Labconco SpillStopper™ está diseñada y contorneada para que se ajuste al revestimiento interior para contener derrames.
  • Resinas de epoxi resistentes a la corrosión moldeadas
  • Borde delantero con radio grande para dirigir aerodinámicamente el flujo de aire hacia la campana
  • Se proporcionan orificios preperforados para conductos de ventilación y tuberías
  • Algunas superficies con muescas para montar un accesorio de servicio en la superficie o un fregadero de recogida de 15,24 x 7,62 cm
  • Las superficies de trabajo planas también pueden acoplarse con un soporte de altura ajustable para proporcionar espacio de trabajo auxiliar
Información de órdenes
El accesorio de servicio y el fregadero de recogida se venden por separado
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Protector XL Laboratory Hood
Incluye No Cutouts
Tipo de producto Sin aberturas
Material Resina epoxi
Para utilizar con (aplicación) Laboratory Fume Hood Work
Estilo de corte Sin aberturas