Learn More
Labconco™ Lavador/secador de pipeta ScrubAir™
El lavador/secador de pipetas Labconco ScrubAir™ proporciona una limpieza profunda, rápida y automatizada de las pipetas mediante una acción de infiltración de aire comprimido con agua y detergente.
Marca:  Labconco™ 4612030
Detalles adicionales : Peso : 29.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15330887
  • 2976.94€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El agua y el detergente se inyectan directamente en las pipetas y, a continuación, el aire comprimido crea una acción de infiltración que frota las paredes interiores mientras la cascada de agua y detergente cae por las paredes exteriores
  • Seca rápidamente con aire comprimido en aproximadamente cuatro horas, los modelos con calefactor incorporado secan el doble de rápido, en dos horas
  • Capacidad para 12 a 60 pipetas en función de los diámetros de tubo y perilla
  • Ahorra agua y dinero en comparación con los métodos tradicionales de trasvase; ScrubAir es un producto ecológico y utiliza tan solo 12.5 l de agua pura/del grifo
  • Reduce las necesidades de inventario de pipeta y permite tener menos instrumental de vidrio en reserva
  • Los tiempos de lavado, aclarado y secado, así como el número de aclarados son programables
  • Se requiere menos manipulación de instrumental de vidrio, lo que reduce el riesgo de rotura y lesiones personales
  • El acoplamiento de conexión rápida y portátil permite enganchar el ScrubAir al grifo
  • La hora de inicio se puede demorar hasta 8 horas
  • El kit con husillo añade versatilidad al permitir que los tubos de ensayo o viales pequeños, con D.I. de 7 mm o mayor, se puedan lavar en el ScrubAir (se vende por separado)
Características de programación
  • Manguera de entrada/drenaje de agua de ,1.8 m (6.0 pies) con acoplamiento de tubo de conexión rápida y dos adaptadores de aireador para conexión a grifos de laboratorio estándar 55/64-27 macho o 15/16-27 hembra
  • Botón MENU fpara desplazarse por menús para seleccionar y programar ciclos de lavado. Permite realizar pruebas diagnósticas
  • Botón SELECT para programar los ciclos de lavado, aclarado y secado, así como el número de aclarados y las pruebas diagnósticas
  • La pantalla LCD muestra el segmento del ciclo y el tiempo restante en ese segmento durante el procesamiento y alterna para mostrar el tiempo restante total
  • Tres programas de ciclo configurados en fábrica: STANDARD USER 1 y USER 2
  • Muestra alertas para LID PAUSE, FAULT-DRAIN, FAULT- NO WATER y FAULT-WATER FOUND
  • Los ajustes modificables por el usuario incluyen el tiempo de lavado, aclarado y secado, y el número total de aclarados
  • Inicio demorado configurado por el usuario (hasta 8 horas)
Especificaciones
  • Acero inoxidable pulido tipo 304 y exterior de acero con revestimiento de polvo, soporte de pipeta de acero inoxidable tipo 304, cubierta de acrílico transparente y antisalpicaduras de acero inoxidable tipo 304
  • Tubo de polietileno largo de montaje posterior de 9.6 mm (0.37 pulg) de D.E. x 1.8m (6.0 pies) de longitud para su fijación a un suministro de aire regulado u otro gas inerte adecuado
  • Funcionamiento a menos de 75 decibelios
  • Dimensiones totales: 47.3 de Pr x 37.6 de An x 85.6 de Al cm (18.6 x 14.8 x 33.7 pulg)
  • Bomba de dispensación de 0.125 onzas incluida para su fijación a un recipiente de detergente líquido; el detergente se vende por separado
  • Peso: 38 kg (84 lb)
Requisitos
  • Agua de suministro del grifo/pura con línea de agua de 3/8 pulg de D.E. (mínimo)
  • Temperatura mínima recomendada de agua de llenado: 49° C (120 ° F)
  • Temperatura máxima de agua de llenado de 60 ° C (140 ° F)
  • Consumo de agua por llenado de 1.75 litros (0.46 galones) a 2.5 litros (0.7 galones)
  • Presión mínima del agua de suministro: 8 psi (55 kPa)
  • Presión máxima del agua de suministro: 120 psi (827 kPa)
  • Aire comprimido regulado con línea de aire de 3/8 pulg de D.E.
  • Flujo de aire y presión de alimentación mínimos: 5 CFM (142 l/m) 20 psi (138 kPa)
  • Presión máxima de aire de alimentación: 100 psi (689 kPA)
  • Tuberías de drenaje de 3.2 cm (1.25 pulg) de D.I. o superior
  • Detergente líquido (se recomienda el detergente líquido de LabSolutions)
Los modelos con calefactor incluyen también
  • Elemento calefactor de 750 vatios integrado que se activa durante los ciclos de lavado, aclarado y secado
  • Entrada de agua pura para seleccionar hasta 10 aclarados con agua pura
  • Tubo de polietileno largo de montaje posterior de 9.6 mm (0.37 pulg) de D.E. x 1.8 m (6.0 pies) de longitud para su fijación a un suministro fde agua pura
Certifications
UL 61010-1, CAN/CSA C22.2 núm. 61010.1, marca CE de conformidad
Warranty
One year parts and labor
Especificaciones
Especificaciones
1 A
230 V, 50/60 Hz, 1 A
Lavador/secador de pipetas
50/60 Hz
47.3 cm (Pr) × 37.6 cm (An) × 85.6 cm (Al) (18.6 × 14.8 × 33.7 pulg)
Tipo de enchufe: Schuko
Marca UL (TM) 61010-1, CAN/CSA C22.2 núm. 61010.1, marca CE de conformidad
230V
Videos