Learn More
Labconco™ Prefiltro de repuesto para su uso en estaciones de polvo de ventilación descendente del protector
Prefiltro de repuesto para su uso en estaciones de polvo de ventilación descendente del protector.
Marca: Labconco™ 3768901
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Prefiltro de repuesto para su uso en estaciones de polvo de ventilación descendente del protector.
Prefiltro de repuesto para su uso en estaciones de polvo de ventilación descendente del protector Labconco y recintos para medicina legal.Fabricado con papel plegado.Clasificación MERV 8.Especificaciones
| Prefiltro | |
| 1 in | |
| 0,5 Kg | |
| 23,8 in | |
| 2,5 cm | |
| 60,3 cm | |
| 45,1 cm | |
| Partículas |
| Mesa horizontal para cámaras limpias de 10,16 cm (4 pies) Purifier™ y mesa horizontal para cámaras limpias de 15,24 cm (6 pies) Purifier™ | |
| 1 lb | |
| 20/30 pulg | |
| 17,8 in | |
| 50,8 x 76,2 x 41,9 x 2,5 cm | |
| Entre 50,8 y 76,2 cm | |
| Prefiltro |