Learn More
Labconco™ Filtros
Filtros HEPA y basados en carbono para su uso en carcasas Labconco que requieren sustitución periódica
Marca:  Labconco™ 3707900
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10109152
  • 720.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-12-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
Filtros HEPA y basados en carbono para su uso en carcasas Labconco que requieren sustitución periódica
Filtro HEPA de repuesto, 99,99 % de eficacia en partículas de 0,3 micrómetros de tamaño.No apto para su uso con materiales con riesgos biológicos ni con materiales orgánicos volátiles.Para su uso con los sistemas de escape portátiles Labconco FilterMate, carcasas de clase I Purifier, carcasas para PCR con filtro Purifier, carcasas con filtro HEPA Purifier, bancos limpios verticales Purifier, estaciones de balanzas con filtro XPert, sistemas de balanzas con filtro XPert y RXPert.
Especificaciones
Especificaciones
99,99%
Purifier™ de 61, 91, 122 cm (2, 3, 4 pies) y Clase I de seguridad, filtrado HEPA, banco de limpieza vertical y cajas de PCR
40 lb
10/20 pulg
18 in
25,4 a 50,8 x 45,7 x 45,7cm (10 a 20 x 18 x 18 pulg)
Entre 25,4 y 50,8 cm
Filtro
HEPA
18 in
18,1 Kg
3,1 in
45,7 cm
7,8 cm
45,7 cm
Partículas