Learn More
Labconco™ PTFE Coated Aluminum Rotors for CentriVap™ micro IR Vacuum Concentrator
Rotors hold tubes at an angle to maximize surface area.
Marca:  Labconco™ 7548500
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12673105
  • 715.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los rotores de aluminio con revestimiento de PTFE mantienen los tubos en un ángulo para maximizar el área de la superficie. Los rotores se utilizan en los concentradores de vacío por IR CentriVap micro y se pueden intercambiar fácilmente. El revestimiento de PTFE proporciona resistencia a la corrosión. El rotor 7548500 está incluido con cada CentriVap micro IR. No se incluyen los recipientes de muestras.
Especificaciones
Especificaciones
Negro
Rotor para concentrador
24 tubos de microcentrífugas de 1,5 ml
1700 rpm
1,5 mL
9,9 cm
2,8 cm
9,9 cm
0,45 kg
Aluminio
Vacío por IR CentriVap™ micro
Politetrafluoroetileno (PTFE)
de 65 °C
3,9 in
1,1 in
3,9 in
1 lb