Learn More
Labconco™ PTFE Coated Aluminum Rotors for CentriVap™ micro IR Vacuum Concentrator
Rotors hold tubes at an angle to maximize surface area.
505.00€ - 715.00€
Especificaciones
Color Negro
Material Aluminio
Tipo Rotor para concentrador
Para utilizar con (equipo) Vacío por IR CentriVap™ micro
Material (recubrimiento) Politetrafluoroetileno (PTFE)
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Altura (imperial) Admite Anchura (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Altura (imperial) Admite Anchura (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
12663105
Ver documentos Detalles de la promoción
Labconco™
7548400
1,1 in 24 tubos de microcentrífugas de 0,5 ml 3,9 in
620.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12673105
Ver documentos Detalles de la promoción
Labconco™
7548500
1,1 in 24 tubos de microcentrífugas de 1,5 ml 3,9 in
715.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12683105
Ver documentos Detalles de la promoción
Labconco™
7548600
1,6 in 16 viales de 10 ml 5,5 pulg
505.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12693105
Ver documentos Detalles de la promoción
Labconco™
7548700
1,6 in 12 viales de 15 ml 5,8 in
505.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12603115
Ver documentos Detalles de la promoción
Labconco™
7548800
1,7 in 8 viales de 30 ml 5,5 pulg
505.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
PTFE-coated aluminum rotors hold tubes at an angle to maximize surface area. Rotors are for use in CentriVap micro IR Vacuum Concentrators and are easily interchangeable. PTFE coating provides corrosion resistance. Rotor 7548500 is included with each CentriVap micro IR. Sample containers are not included.
Especificaciones
Especificaciones
Negro
Rotor para concentrador
Politetrafluoroetileno (PTFE)
de 65 °C
0,45 kg
Aluminio
Vacío por IR CentriVap™ micro
1700 rpm
1 lb