Learn More
Labconco™ PTFE Coated Aluminum Rotors for CentriVap™ micro IR Vacuum Concentrator
Rotors hold tubes at an angle to maximize surface area.
Marca: Labconco™ 7548800
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
Los rotores de aluminio con revestimiento de PTFE mantienen los tubos en un ángulo para maximizar el área de la superficie. Los rotores se utilizan en los concentradores de vacío por IR CentriVap micro y se pueden intercambiar fácilmente. El revestimiento de PTFE proporciona resistencia a la corrosión. El rotor 7548500 está incluido con cada CentriVap micro IR. No se incluyen los recipientes de muestras.Especificaciones
Negro | |
Rotor para concentrador | |
8 viales de 30 ml | |
1700 rpm | |
30 mL | |
14 cm | |
4,31 cm | |
14 cm | |
0,45 kg |
Aluminio | |
Vacío por IR CentriVap™ micro | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
de 65 °C | |
5,5 pulg | |
1,7 in | |
5,5 pulg | |
1 lb |