Learn More
Labconco™ Accesorios para ampollas de liofilización
Los accesorios para ampollas de liofilización permiten utilizar las ampollas con liofilizadores Labconco FreeZone.
Marca:  Labconco™ 7576210
Detalles adicionales : Peso : 0.19980kg
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 11814750
  • 53.85€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Los accesorios para ampollas de liofilización permiten utilizar las ampollas con liofilizadores Labconco FreeZone.
Los tapones divididos grandes de caucho se ajustan a los frascos de suero Labconco de 5, 10, 20, 30, 50, 100 y 125 ml (frascos con capacidad de Corkage de 20 ml). Paquete de 100.
Specifica
Specifica
Tapón
Caucho
Sistema de liofilización
2 cm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali