missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Células de filtro de extractores FilterMate™
Filtros de repuesto para su uso con los extractores portátiles Labconco FilterMate.
Marca: Labconco™ 3923400
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
El filtro de carbono orgánico, tipo AC, contiene 5,4 kg (12 lb) de medios de carbono activado granular adecuados para disolventes orgánicos, como acetona, acetato de etilo, tolueno y xileno.Para su uso con extractores portátiles FilterMate.Información de órdenes
45,7 x 45,7 x 5,4 cm (An. x Pr. x Al.); Para nros. de cat.10-304-33, 10-304-37
Especificaciones
Carbono | |
2,1 in | |
7,7 Kg | |
18 in | |
5,3 cm | |
45,7 cm | |
45,7 cm | |
Disolventes orgánicos como acetona, etil acetato, tolueno y xileno |
Sistema de escape portátil FilterMate™ | |
17 lb | |
10/20 pulg | |
18 in | |
25,4 a 50,8 x 45,7 x 5,3cm (10 a 20 x 18 x 2,1 pulg) | |
Entre 25,4 y 50,8 cm | |
Filtro |