Learn More
Labconco™ Acid-Resistant Metal Rotors for CentriVap™ Vacuum Concentrators
Easily interchangeable PTFE-coated aluminum rotors with PTFE hubs hold tubes at an angle to maximize surface areas
Marca:  Labconco™ 7461901
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12605375
  • 2095.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Easily interchangeable PTFE-coated aluminum rotors with PTFE hubs hold tubes at an angle to maximize surface areas
  • El rotor hexagonal tiene capacidad para hasta 132 tubos de microcentrífuga de 1,5 ml a 2 ml
  • El rotor de 12-17 mm tiene capacidad para hasta 52 tubos de 2 ml a 10 ml o hasta 24 tubos de 11 ml a 19 ml
  • El rotor de 12-13 mm tiene capacidad para hasta 40 tubos de microcentrífuga de 1,5 ml a 2 ml o hasta 108 tubos de 3 ml a 10 ml
  • El rotor de 28 mm tiene capacidad para hasta 32 tubos de microcentrífuga de 1,5 ml a 2 ml o hasta 12 tubos de 40-50 ml
  • La placa Microtiter tiene capacidad para cuatro placas estándar de dos pocillos profundos
  • El rotor de ADN tiene capacidad para hasta 72 tubos de microcentrífuga de 0,5 ml o 60 tubos de microcentrífuga de 1,5 a 2 ml
Especificaciones
Especificaciones
Aluminio
Concentrador de vacío CentriVap™
Politetrafluoroetileno (PTFE)
2,3 kg
Rotor para placas de microtitulación
Placas de 2 pocillos profundos
5 lb