Learn More
Miele Professional™ Lab Washer PLW 8693 [OIL DS10] with Liquid Dispensing, Hot Air Drying, DryPlus, and Oil Seals
Product Code. 30533281 Shop All Miele Products
Change view
Click to view available options
Electrical Requirements:
3N, 400 VAC, 50 Hz
Unit Size:
1 sheet
Product Code. Electrical Requirements Unit Size
30533281 3N, 400 VAC, 50 Hz 1 sheet
1 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 30533281 missing translation for 'mfr' Miele Professional™ missing translation for 'supplierNo' 12800450
Equipment and Instrument End of Year Sale
Use promo code 28000
Afficher toutes les promotions
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
With liquid dispensing and Efficient hot air drying - DryPlus
  • Performance/cycle, e.g. 128 ST laboratory bottles or 98 ST pipettes
  • Comprehensive, fully flexible programming for your requirements
  • Powerful, variable-speed and highly robust pump
  • Drying unit DryPlus for challenging laboratory glassware
  • Flexible and simple - modular load carriers & EasyLoad system
  • Functional enhancement made possible with retrofitting kits
  • Safety through monitoring - wash pressure and spray arm monitoring
  • Efficient hot air drying - DryPlus Connectivity as standard via WiFi or Ethernet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Display Full-color Touch Screen
Material Stainless Steel
Product Type Laboratory Washer/Dryer
Flow Rate 500 L/min.
Max. Pressure 1000 kPa
Min. Purified Water Pressure 200 kPa
For Use With (Application) Cleaning of Laboratory Glassware
For Use With (Equipment) Washer-Disinfectors
Includes DryPlus
Inlet Water Temperature (English) Min. 5°C
Inlet Water Temperature (English) Recommended 5°C to 65°C
Inlet Water Temperature (English) Max. 65°C
Inlet Water Temperature (Metric) Max. 65°C
Inlet Water Temperature (Metric) Min. 5°C
Inlet Water Temperature (Metric) Recommended 5°C to 65°C
Depth (English) 23 5/8 in.
Depth (Metric) 60.00 cm
Height (English) 32 7/8 in.
Height (Metric) 83.50 cm
Width (English) 23 9/16 in.
Width (Metric) 59.80 cm
Electrical Requirements 3N, 400 VAC, 50 Hz
Voltage 400 V
Frequency 50 Hz
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.