Learn More
Epredia™ Lab Vision™ XPF Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, 200μg/mL, BSA and azide
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ XPF Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
177.00€ - 673.20€
Especificaciones
Antígeno | XPF Ab-1 |
---|---|
Clon | 219 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12659726
|
Epredia™
MS-1381-P0 |
Concentrated | 100 μL |
177.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12669726
|
Epredia™
MS-1381-P1 |
Concentrated | 500 μL |
410.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12689726
|
Epredia™
MS-1381-PABX |
Concentrated | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12679726
|
Epredia™
MS-1381-P1ABX |
Concentrated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12649726
|
Epredia™
MS-1381-P |
Concentrated | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12629736
|
Epredia™
MS-1381-R7 |
Prediluted | 7 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
The structure-specific ERCC1/XPF endonuclease complex is implicated in the repair of two distinct types of lesions in DNA: NER for UV-induced lesions and bulky chemical adducts; and recombination repair of the very genotoxic interstrand cross-links. NER mechanism involves dual incisions on both sides of the damage catalyzed by two nucleases. In mammalian cells XPG cleaves 3' of the DNA lesion while the ERCC1-XPF complex makes the 5' incision.Host Species: Mouse
Clone: 219
Isotype: IgG2/κ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Recombinant human XPF protein
Molecular Weight: ∽110kDa
Positive Control: MCF-7 cells or human tonsil
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
XPF Ab-1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
RUO | |
Human | |
IgG2 |
219 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
DNA Repair | |
Recombinant human XPF protein | |
Primary |