Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Trypsin (Enzymatic Pretreatment) Buffer + 30mL Trypsin Concentrate
Epredia™ Lab Vision Trypsin (Enzymatic Pretreatment) is ideal for immunohistochemical procedures.
Marca: Epredia™ TA-125-TR
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
Descripción
La tripsina es una enzima digestiva que se utiliza generalmente en procedimientos inmunohistoquímicos incluidos en parafina y fijados con formol. Sus propiedades digestivas son necesarias en muchos casos como pretratamiento anterior a la aplicación del anticuerpo primario para producir una señal con algunas interacciones proteína-anticuerpo. Resulta más útil que los pretratamientos de ebullición para anticuerpos como AE3 y AE1/AE3.- Se suministra como un sistema de dos componentes
Incluye:
TA-015-TR: 15 ml (tampón) (TA-015-TRB), 5 ml (concentrado de tripsina) (TA-005-TRC)
TA-125-TR: 125 ml (tampón) (TA-125-TRB), 30 ml (concentrado de tripsina) (TA-030-TRC)
Recomendada para:
Inmunohistoquímica
Especificaciones
Almacenar a entre 2 y 8 °C | |
1 unidad | |
Inmunohistoquímica |
Tripsina | |
Tampón de 125 ml + concentrado de tripsina de 30 ml |