Learn More
TIMP-1 Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ TIMP-1 Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
133.62€ - 786.00€
Especificaciones
Antígeno TIMP-1 Ab-2
Clon 102D1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Especie del huésped Mouse
Ver más especificaciones
Productos 9
Código de producto Marca Formulario Conjugado Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Conjugado Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12661737
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-608-B1
Concentrated Biotin 500 μL
540.00€
500 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
11868731
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific
MS608PABX
Concentrated Unconjugated 200 μL
786.00€
200 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
12681737
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-608-P
Concentrated Unconjugated 1 mL
690.00€
1 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12601747
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-608-P1ABX
Concentrated Unconjugated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12671737
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-608-B0
Concentrated Biotin 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12621747
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific
MS-608-PABX
Concentrated Unconjugated 200 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12611747
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-608-P1
Concentrated Unconjugated 500 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12691737
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-608-P0
Concentrated Unconjugated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12651747
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-608-R7
Prediluted Unconjugated 7 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Tissue inhibitor of metalloproteinases-1 (TIMP-1) and Tissue inhibitor of metalloproteinases-2 (TIMP-2) are inhibitory enzymes of matrix metalloproteinase family, and are thought to be of great importance in the maintenance of connective tissue integrity. TIMP-1 forms a complex of 1:1 stoichiometry with activated interstitial collagenase, activated stromelysin, active form of 72kDa Type IV collagenase (also known as MMP-2 or gelatinase A), and latent and active forms 92kDa Type IV collagenase (also known as MMP-9 or gelatinase B). TIMPs inhibit the proteolytic invasiveness of tumor cells and normal placental trophoblast cells.
Host Species: Mouse
Clone: 102D1
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Recombinant human TIMP-1
Molecular Weight: 28.5kDa
Positive Control: Conditioned, serum-free medium from (TPA-treated) human fetal lung cell line HFL-1; Bladder, breast and ovarian CA
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
TIMP-1 Ab-2
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Mouse
Proteases And Inhibitors
Recombinant human TIMP-1
Primary
102D1
Monoclonal
RUO
Human
IgG1