Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Thomsen-Friedenreich Antigen Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, 200μg/mL, BSA and azide
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Thomsen-Friedenreich Antigen Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
131.58€ - 571.20€
Especificaciones
Antígeno | Thomsen-Friedenreich Antigen Ab-1 |
---|---|
Clon | A78-G/A7 |
Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12621487
|
Epredia™
MS-455-P1 |
Concentrated | 500 μL |
376.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12671487
|
Epredia™
MS-455-R7 |
Prediluted | 7 mL |
358.00€
7 ml |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12641487
|
Epredia™
MS-455-PABX |
Concentrated | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12611487
|
Epredia™
MS-455-P0 |
Concentrated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12601487
|
Epredia™
MS-455-P |
Concentrated | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12631487
|
Epredia™
MS-455-P1ABX |
Concentrated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
The Thomsen-Fridenreich antigen acts as an oncofetal antigen, with low expression in normal adult tissues but increasing to fetal levels of expression in hyperplasia or malignancy. It is considered a pan-carcinoma marker.
Host Species: Mouse
Clone: A78-G/A7
Isotype: IgM/κ
Species Reactivity: Human and Rat. Others not known.
Epitope: Galβ1-3GalNAc
Immunogen: Neuraminidase-treated human red blood cells
Positive Control: KG1 cells, Human colorectal CA tissues
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Immunofluorescence
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Thomsen-Friedenreich Antigen Ab-1 | |
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
RUO | |
Human, Rat | |
IgM κ |
A78-G/A7 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Cancer and Tumor Biology | |
Neuraminidase-treated human red blood cells | |
Primary |