Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Secretory Component Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, 1.9mg/mL, BSA and azide
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Secretory Component Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
116.28€ - 321.30€
Especificaciones
Antígeno Secretory Component Ab-2
Clon COMPO2; same as SC-05
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12699656
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1367-P1
Concentrated 500 μL
255.00€
500 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
12689656
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1367-P0
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12679656
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1367-P
Concentrated 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12629666
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1367-R7
Prediluted 7 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Secretory Component is an epithelial transport receptor for polymeric IgA and IgM. Antibody to secretory component has been shown to be useful for identifying glandular carcinomas.
Host Species: Mouse
Clone: COMPO2; same as SC-05
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human and Rat. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Semi-purified human secretory component (SC)
Molecular Weight: 80kDa
Positive Control: Small intestine, Colon CA, Stomach
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Immunofluorescence
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
Secretory Component Ab-2
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human, Rat
IgG1
COMPO2; same as SC-05
Monoclonal
Mouse
Cancer and Tumor Biology
Semi- purified human secretory component (SC)