Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Protease XXV for Enzyme-Induced Epitope Retrieval
Improve the immunoreactivity of certain antigens in formaldehyde-fixed tissues with Epredia™ Lab Vision™ Protease XXV for Enzyme-Induced Epitope Retrieval.
94.20€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a entre 2 y 8 °C |
---|---|
Concentración | 1 mg/mL |
Tipo de producto | Proteasa XXV |
Para utilizar con (aplicación) | Immunohistochemistry |
pH | 7.4 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12618296
|
Epredia™
AP-9006-005 |
5 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Storage Conditions: Store at 2°-8°C. Stable for 18 monthsEspecificaciones
Almacenar a entre 2 y 8 °C | |
Proteasa XXV | |
7.4 |
1 mg/mL | |
Immunohistochemistry |
For in vitro diagnostic use