Learn More
Prolactin Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Prolactin Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
115.26€ - 500.00€
Especificaciones
Antígeno Prolactin Ab-2
Clon PRL02
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12629656
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-1362-P1
Concentrated 500 μL
358.00€
500 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
12649656
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-1362-P1ABX
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12639656
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-1362-PABX
Concentrated 200 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12619656
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-1362-P0
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12609656
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-1362-P
Concentrated 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12669656
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-1362-R7
Prediluted 7 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Beschreibung
Beschreibung
Prolactin is a pituitary hormone involved in the stimulation of milk production, salt and water regulation, growth, development and reproduction. Prolactin producing cells make up approximately 20% of the pituitary.
Host Species: Mouse
Clone: PRL02
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Human prolactin
Molecular Weight: 23.5kDa
Positive Control: Pituitary gland
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • ELISA
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Spezifikation
Prolactin Ab-2
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
IgG2a κ
PRL02
Monoclonal
Mouse
Steroids Hormones and Growth Factors
Human prolactin
Primary
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen