Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Progesterone Receptor Rabbit Monoclonal Antibody
Progesterone Receptor, Rabbit Monoclonal Antibody is part of a comprehensive antibody portfolio. Studies show rabbit monoclonal antibodies are more sensitive and specific than other available markers.
283.00€ - 1465.00€
Especificaciones
Antígeno | Progesterone Receptor (SP2) |
---|---|
Clon | SP2 |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Especie del huésped | Rabbit |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12623677
|
Epredia™
RM-9102-S0 |
Concentrated | 100 μL |
283.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12633677
|
Epredia™
RM-9102-S1 |
Concentrated | 500 μL |
1060.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12613677
|
Epredia™
RM-9102-S |
Concentrated | 1 mL |
1465.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12683667
|
Epredia™
RM-9102-R7 |
Prediluted | 7 mL |
906.00€
7 ml |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12603677
|
Epredia™
RM-9102-RQ |
Ready-to-Use | 12 mL |
920.00€
12 ml |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
The progesterone receptor (PgR) is an estrogen-regulated protein. It has been proposed that expression of PgR determination indicates a responsive estrogen receptor (ER) pathway, and therefore, may predict likely response to endocrine therapy in human breast cancer. A number of studies have shown that PgR determination provides supplementary information to ER, both in predicting response to endocrine therapy and estimating survival. PgR has proved superior to ER as a prognostic indicator in some studies.Host Species: Rabbit
Clone: SP2
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: 412-526aa
Immunogen: Recombinant protein encoding human progesterone receptor 412-526aa
Molecular Weight: 116 + 81kDa
Positive Control: Breast CA, T47D cells
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
Especificaciones
Progesterone Receptor (SP2) | |
Monoclonal | |
Rabbit | |
Cancer and Tumor Biology | |
Primary |
SP2 | |
Unconjugated | |
IVD | |
Recombinant protein encoding human progesterone receptor 412-526 aa |