Learn More
Progesterone Receptor Ab-8 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Progesterone Receptor Ab-8, Mouse Monoclonal Antibody.
83.85€ - 615.00€
Especificaciones
Antígeno Progesterone Receptor Ab-8
Clon hPRa 2+hPRa 3
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12680867
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-298-P1ABX
Concentrated 100 μL
595.00€
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12650867
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-298-P
Concentrated 1 mL
550.00€
1 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12690867
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-298-PABX
Concentrated 200 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12660867
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-298-P0
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12630877
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-298-R7
Prediluted 7 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12640877
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-298-RQ
Ready-to-Use 12 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Human PgR exists in two forms: 116kDa (B-form) and 81kDa (A-form). It acts as ligand activated transcription factor to regulate expression of the target genes. Null mutation in PgR gene leads to pleiotrophic reproductive abnormalities.
Host Species: Mouse
Clone: hPRa 2 + hPRa 3
Isotype: IgG1/κ + IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Horse, Sheep and Pig. Others not known.
Epitope: N-terminal half of human PgR
Immunogen: PgR from a human endometrial carcinoma (EnCa 101) grown in athymic mice
Molecular Weight: 116kDa (B-form) and 81kDa (A-form)
Positive Control: T47D or Breast CA
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation (Native and denatured)
  • Sedimentation in Sucrose Gradient
Especificaciones
Especificaciones
Progesterone Receptor Ab-8
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
ASR, IVD
PgR from a human endometrial carcinoma (EnCa 101) grown in athymic mice
hPRa 2+hPRa 3
Monoclonal
Mouse
Cancer and Tumor Biology