Learn More
Epredia™ Solución salina tamponada con fosfato Lab Vision™ (25X)
Diluya la solución salina tamponada con fosfato Epredia™ Lab Vision™ (25X) antes de utilizarla para fabricar la solución madre, que actúa como tampón de lavado ideal para las técnicas de inmunoetiquetado.
Marca: Epredia™ TA-125-PB
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
Descripción
Diluya la solución salina tamponada con fosfato Thermo Scientific™ Lab Vision™ (25X) con agua destilada antes de utilizarla para fabricar la solución madre, que actúa como tampón de lavado ideal para las técnicas de inmunolabelado.
- Para uso diagnóstico in vitro
Condiciones de almacenamiento: Almacenar a temperatura ambiente. Estable hasta dos años. Utilice la solución diluida en el plazo de una semana.
Especificaciones
125 mL | |
25 X | |
Solución salina tamponada con fosfato |
Temperatura ambiente | |
PBS | |
Asistencia sanitaria |