missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pds1 Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™

Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Pds1 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.

131.58€ - 673.20€

Especificaciones

Antígeno Pds1 Ab-1
Clon DCS-280
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 6
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12679966
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-1511-P1
Concentrated 500 μL
410.00€
500 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
12689966
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-1511-P1ABX
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12699966
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-1511-PABX
Concentrated 200 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12669966
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-1511-P0
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12659966
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-1511-P
Concentrated 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12629976
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-1511-R7
Prediluted 7 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Pds1 is an anaphase inhibitor and plays important role in DNA damage and spindle check point pathways. Pds1 inhibits sister chromatid separation by binding and inhibiting Esp1, cystein protease that causes cleavage of the cohesin Scc1 that binds the sister chromatids together. Pds1 is responsible for targeting of Esp1 to nucleus and its binding to the spindle. Degradation of Pds1 occurs shortly before anaphase, which liberates Esp1 and is a prerequisite for anaphase entry. Pds1 is targeted for degradation by ubiquitination mediated by cyclosome/anaphase-promoting complex (APC) functioning as a ubiquitin ligase. In response to DNA damage Chk1 phosphorylates Pds1 to stabilize it against the APC mediated destruction, hence preventing the entry of such a cell into anaphase.

Host Species: Mouse

Clone: DCS-280

Isotype: IgG2a/κ

Species Reactivity: Human. Others not known.

Epitope: Not determined

Immunogen: Human recombinant full-length Pds1 protein

Molecular Weight: 42kDa

Positive Control: HeLa cells, Tonsil

Cellular Localization: Nuclear

Recommended for:

  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting (Not verified)

Note:

USA: RUO; Int'l: RUO

Especificaciones

Especificaciones

Pds1 Ab-1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
RUO
Human
IgG2a κ
DCS-280
Monoclonal
Mouse
Cancer and Tumor Biology
Human recombinant full length Pds1 protein
Primary
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications