missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PDGFRα Ab-1 Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™

Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ PDGFRα Ab-1, Rabbit Polyclonal Antibody.

144.84€ - 637.50€

Especificaciones

Antígeno PDGFR, alpha Ab-1
Concentración 1mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 5
Código de producto Marca Formulario Método de purificación Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Método de purificación Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12603137
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
RB-1691-P0
Concentrated Purified with BSA and azide 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12613137
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
RB-1691-P1
Concentrated Purified with BSA and azide 500 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12693127
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
RB-1691-P
Concentrated Purified with BSA and azide 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12623137
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
RB-1691-P1ABX
Concentrated Purified without BSA and azide 500 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12633137
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
RB-1691-PABX
Concentrated Purified without BSA and azide 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

PDGFR (Platelet Derived Growth Factor Receptor) exhibits two different isoforms, α and ß coded by two different genes. They possess five immunoglobulin like domains that are involved in ligand binding. Two tyrosine kinase domains are separated by a kinase insert to which PI-3 kinase can bind. PDGF AA can bind autophosphorylate and activate only PDGFR, alpha while PDGF BB can bind and activate to both PDGFR, α and β

Host Species: Rabbit

Isotype: IgG

Species Reactivity: Human, Mouse, and Rat. Others not known.

Epitope: C-terminal

Immunogen: A synthetic peptide derived from the C-terminus of the precursor form of human PDGFRα

Molecular Weight: âˆ1⁄2190kDa

Postitive Control: Ovarian CA

Cellular Localization: Membrane Specific for PDGFR, α and does not react with PDGFR, β.

Recommended for:

  • Immunohistochemistry

Note:

USA: RUO; Int'l: RUO

Especificaciones

Especificaciones

PDGFR, alpha Ab-1
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Growth Factor
A synthetic peptide derived from the C-terminus of the precursor form of human PDGFR, alpha
Primary
1mg/mL
Polyclonal
Concentrated
RUO
Human, Mouse
IgG
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications