Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Paxillin Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, 200μg/mL, BSA and azide
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Paxillin Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
131.58€ - 657.90€
Especificaciones
Antígeno Paxillin Ab-1
Clon 5H11
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12611357
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-404-P1
Concentrated 500 μL
421.00€
500 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
12621357
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-404-P1ABX
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12631357
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-404-PABX
Concentrated 200 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12601357
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-404-P0
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12681347
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-404-P
Concentrated 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12671357
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-404-R7
Prediluted 7 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Paxillin is a focal adhesion protein and a substrate for several tyrosine kinases such as src, FAK, and p210BRC/ABL. The tyrosine phosphorylation of paxillin is affected by conditions that change cell-cell adhesion. Paxillin associates tightly with FAK and Crk through its SH2 domain. This interaction is independent of the extracellular matrix. Although paxillin was initially discovered in fibroblasts, its phosphorylation may also be important during neurite extension during differentiation.
Host Species: Mouse
Clone: 5H11
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human and Rat. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Purified recombinant full-length human paxillin protein
Molecular Weight: 68kDa
Positive Control: HeLa cells, Colon CA
Cellular Localization: Membrane and cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation (Native verified)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
Paxillin Ab-1
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
RUO
Human, Rat
IgG2a κ
5H11
Monoclonal
Mouse
Cytoskeletal Protein
Purified recombinant full-length human paxillin protein