missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Pax-5 Rabbit Polyclonal Antibody with BSA and azide
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Pax-5, Rabbit Polyclonal Antibody.
120.36€ - 585.00€
Especificaciones
Antígeno | PAX-5 |
---|---|
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Especie del huésped | Rabbit |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12673567
|
Epredia™
RB-9406-P |
Concentrated | 1 mL |
585.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12693567
|
Epredia™
RB-9406-P1 |
Concentrated | 500 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12683567
|
Epredia™
RB-9406-P0 |
Concentrated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12623577
|
Epredia™
RB-9406-R7 |
Prediluted | 7 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
PAX-5 is a B cell specific activator protein (BSAP). In the early stages of B cell developmemt, PAX-5 influences the expression of several B-cell-specific genes, such as CD19 and CD20. PAX-5 is expressed primarily inpro-, pre-, and mature B cells, but not in plasma cells. Interestingly, PAX-5 mRNA is transiently detected in the mesencephalon and spinal cord during embryogenesis. Expression then shifts to the fetal liver and correlates with the onset of B lymphopoiesis. This indicates that PAX-5 is important in B cell development, but may also have a role in proper neuronal development.Host Species: Rabbit
Species Reactivity: Human, Mouse, Rat. Others not tested.
Epitope: C-terminal
Immunogen: Synthetic peptide derived from C-terminus of human PAX-5 protein
Molecular Weight: 50kDa
Positive Control: Tonsil, Raji cells
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
Especificaciones
PAX-5 | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
B-Cell | |
Synthetic peptide derived from C-terminus of human Pax-5 protein |
Western Blot | |
Unconjugated | |
IVD | |
Human, Mouse | |
Primary |