Learn More
pan-Actin Ab-5 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry, western blotting, and immunoprecipitation experiments.
96.86€ - 735.00€
Especificaciones
Antígeno | Actin, pan Ab-5 |
---|---|
Clon | ACTN05; same as C4 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Formulario | Concentrated |
Código de producto | Marca | Conjugado | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Conjugado | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12619496
|
Epredia
MS-1295-B1 |
Biotin | 200μg/mL | 500 μL |
490.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12699486
|
Epredia
MS-1295-B |
Biotin | 200μg/mL | 1 mL |
735.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12649496
|
Epredia
MS-1295-P1 |
Unconjugated | 200μg/mL | 500 μL |
397.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12659496
|
Epredia
MS-1295-P1ABX |
Unconjugated | 1mg/mL | 100 μL |
411.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12609496
|
Epredia
MS-1295-B0 |
Biotin | 200μg/mL | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12629496
|
Epredia
MS-1295-P |
Unconjugated | 200μg/mL | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12639496
|
Epredia
MS-1295-P0 |
Unconjugated | 200μg/mL | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12669496
|
Epredia
MS-1295-PABX |
Unconjugated | 1mg/mL | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Host Species: Mouse
Clone: ACTN05; same as C4
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Cow, Mouse, Dog, Pig, Rabbit, Rat, Chicken, Dictyostelium discoideum and Physarum polycephalum. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Chicken gizzard actin
Positive Control: HeLa cells
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
- Immunoprecipitation (Denatured verified)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Actin, pan Ab-5 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Concentrated | |
RUO | |
Bovine, Canine, Chicken, Human, Mouse, P. polycephalum, Porcine, Rabbit, Rat | |
IgG1 κ |
ACTN05; same as C4 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Muscle Biology | |
Chicken gizzard actin | |
Primary |