Learn More
p57Kip2Ab-6 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Deliver accurate, reproducible results with the Epredia™ p57Kip2 Ab-6, Mouse Monoclonal Antibody.
154.00€ - 710.00€
Especificaciones
Antígeno | p57superscriptKip2superscript Ab-6 |
---|---|
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Especie del huésped | Mouse |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12668776
|
Epredia
MS-1062-P0 |
Concentrated | 100 μL |
154.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12678776
|
Epredia
MS-1062-P1 |
Concentrated | 500 μL |
479.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12658776
|
Epredia
MS-1062-P |
Concentrated | 1 mL |
710.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12628786
|
Epredia
MS-1062-R7 |
Prediluted | 7 mL |
423.00€
7 ml |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12698776
|
Epredia
MS-1062-PABX |
Concentrated | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12688776
|
Epredia
MS-1062-P1ABX |
Concentrated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12638786
|
Epredia
MS-1062-RQ |
Ready-to-Use | 12 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
p57Kip2 (or CDKN1C) is a potent tight-binding inhibitor of several G1 cyclin complexes, and is a negative regulator of cell proliferation. The gene encoding human p57Kip2 is located on chromosome 11p15.5, a region implicated in both sporadic cancers, Wilm's tumor, and Beckwith-Wiedemann syndrome (BWS), a cancer syndrome, making it a tumor suppressor candidate. BWS is characterized by numerous growth abnormalities and an increased risk of childhood tumors. Several types of childhood tumors including Wilms' tumor, adrenocortical carcinoma and rhabdomyosarcoma display a specific loss of maternal 11p15 alleles, suggesting that genomic imprinting plays an important part. This region also contains two other imprinted genes, insulin-like growth factor II (IGF-II) and H19, both of which seem to be implicated in adrenal neoplasms.Host Species: Mouse
Clone: 57P06; same as KP10
Isotype: IgG2b/κ
Species Reactivity: Human and Mouse. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Recombinant human p57Kip2 protein
Molecular Weight: 57kDa
Positive Control: LS174T cells, Colon CA or placenta
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting (Not suitable)
- Immunoprecipitation (Native verified)
Especificaciones
p57superscriptKip2superscript Ab-6 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Cell Cycle | |
Primary |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
IVD | |
Recombinant human p57superscriptKip2superscript protein |