Learn More
Negative Control for Rabbit IgG Ab-1, Epredia™
Take advantage of a quality product that delivers accurate results with the Epredia™ Negative Control for Rabbit IgG Ab-1, Rabbit Polyclonal Antibody.
188.00€ - 397.00€
Especificaciones
Antígeno | Negative Control for Rabbit IgG Ab-1 |
---|---|
Clon | Polyclonal |
Aplicaciones | ELISA, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Formulario | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12672657
|
Epredia
NC-100-P |
Concentrated | 1mg/mL | 1 mL |
397.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12632667
|
Epredia
NC-100-R7 |
Prediluted | — | 7 mL |
188.00€
7 ml |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12692657
|
Epredia
NC-100-P1 |
Concentrated | 1mg/mL | 500 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12612667
|
Epredia
NC-100-PABX |
Concentrated | 1mg/mL | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12602667
|
Epredia
NC-100-P1ABX |
Concentrated | 1mg/mL | 500 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
This IgG was purified from serum collected from a rabbit prior to immunization. It does not react with any antigen of human or animal cells. The serum was purified under the same experimental conditions as for the other rabbit polyclonal antibodies of NeoMarkers. In order to serve as a true negative control, this IgG should be used under the identical conditions and at the same concentration as NeoMarkers' other purified rabbit polyclonal IgG antibodies.Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Recommended for:
Negative control for:
- Immunohistochemistry (Frozen and formalin/paraffin)
- Western Blotting
- Immunofluorescence
- Immunoprecipitation
- Flow Cytometry
- ELISA
- Gel Supershift
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Negative Control for Rabbit IgG Ab-1 | |
ELISA, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
RUO | |
All species | |
Primary |
Polyclonal | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
Negative Controls | |
IgG |