Learn More
MUC-1 Ab-5 Hamster Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ MUC-1 Ab-5, Hamster Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
126.00€ - 585.00€
Especificaciones
Antígeno MUC-1 Ab-5
Clon MH1; same as CT2
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12638606
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
HM-1630-P1
Concentrated 500 μL
408.00€
500 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12688606
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
HM-1630-R7
Prediluted 7 mL
355.00€
7 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12618606
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
HM-1630-P
Concentrated 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12628606
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
HM-1630-P0
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Muc1 is a heavily O-glycosylated transmembrane protein expressed on most secretory epithelium, including mammary gland and some hematopoietic cells. It is expressed abundantly in lactating mammary glands and overexpressed in >90% breast carcinomas and metastases. In normal mammary gland it is expressed in apical surface of glandular epithelium. In breast cancer Muc1 is overexpressed; is underglycosylated and the apical localization is lost. Muc1 is transcribed as a larger precursor which is cleaved to form a larger mucin like subunit (265-400kDa) and a smaller subunit (14-28kDa) noncovalently associated with each other. Transgenic Muc1 has been shown to associate with all four erbB receptors and localize with erbB1 (EGFR) in lactating glands1. Muc1 can act as a ligand for ICAM-1 on HUVEC cells; it can bind beta-catenin, GSK3beta and it associates with Grb2-SOS upon phosphorylation.
Host Species: Hamster
Clone: MH1 (CT2)
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human and Mouse. Others not tested.
Epitope: aa 239-255
Immunogen: A synthetic peptide corresponding to aa 239-255 (SSLSYTNPAVAATSANL) from the cytoplasmic tail of MUC-1
Molecular Weight: 14-28kDa
Positive Control: MCF-7 cells; Breast CA
Cellular Localization: Cytoplasmic and membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation
  • Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
MUC-1 Ab-5
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
RUO
Human, Mouse
IgG
MH1; same as CT2
Monoclonal
Hamster
Cancer and Tumor Biology
A synthetic peptide corresponding to aa 239-255 (SSLSYTNPAVAATSANL) form the cytoplasmic tail of MUC1