Learn More
MMP-2 (72kDa Collagenase IV) Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ MMP-2 (72kDa Collagenase IV) Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
131.00€ - 720.00€
Especificaciones
Antígeno | MMP-2 (72kDa Collagenase IV) Ab-2 |
---|---|
Clon | VB3 |
Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Formulario | Concentrated |
Código de producto | Marca | Conjugado | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Conjugado | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12642347
|
Epredia
MS-804-B1 |
Biotin | 200μg/mL | 500 μL |
540.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12662347
|
Epredia
MS-804-P1 |
Unconjugated | 200μg/mL | 500 μL |
410.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11898731
|
Invitrogen
MS804PABX |
Unconjugated | 1mg/mL | 200 μL |
720.00€
200 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12632347
|
Epredia
MS-804-B0 |
Biotin | 200μg/mL | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12652347
|
Epredia
MS-804-P |
Unconjugated | 200μg/mL | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12682347
|
Epredia
MS-804-P1ABX |
Unconjugated | 1mg/mL | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12672347
|
Epredia
MS-804-P0 |
Unconjugated | 200μg/mL | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
MMPs are proteolytic enzymes capable of degrading connective tissue components. They have a common mode of activation, a conserved amino acid sequence in the putative metal binding-active site region, and are inhibited by specific tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMPs). MMPs and TIMPs play a significant role in regulating angiogenesis. MMP-2; also known as 72kDa collagenase IV or gelatinase A is synthesized as a 631 amino acid proenzyme which is activated by cleavage of the first 80 amino acids.Host Species: Mouse
Clone: VB3
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Human native 72kDa MMP-2
Molecular Weight: 72kDa (proform) and ∽66kDa (active form)
Positive Control: Conditioned, serum-free medium from (TPA-treated) HFL-1 cells
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Not Suitable)
- Western Blotting
- Immunofluorescence
- Immunoprecipitation (Native verified)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
MMP-2 (72kDa Collagenase IV) Ab-2 | |
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot | |
Concentrated | |
RUO | |
Human | |
IgG2a κ |
VB3 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Proteases And Inhibitors | |
Human native 72kDa MMP-2 | |
Primary |