Learn More
MMP-2 (72kDa Collagenase IV) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in experiments with the Epredia™ MMP-2 (72kDa Collagenase IV) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
132.60€ - 657.90€
Especificaciones
Antígeno MMP-2 (72kDa Collagenase IV) Ab-1
Clon CA-4001 or CA719E3C
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Formulario Concentrated
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Conjugado Concentración Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Conjugado Concentración Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12691627
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-567-B1
Biotin 200μg/mL 500 μL
540.00€
500 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12671627
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-567-B0
Biotin 200μg/mL 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12621637
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-567-P0
Unconjugated 200μg/mL 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12611637
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-567-P1
Unconjugated 200μg/mL 500 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12681627
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-567-P
Unconjugated 200μg/mL 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12601637
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-567-P1ABX
Unconjugated 1mg/mL 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12641637
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-567-PABX
Unconjugated 1mg/mL 200 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
MMPs are proteolytic enzymes capable of degrading connective tissue components. They have a common mode of activation, a conserved amino acid sequence in the putative metal binding-active site region, and are inhibited by specific tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMPs). MMPs and TIMPs play a significant role in regulating angiogenesis. MMP-2; also known as 72kDa collagenase IV or gelatinase A is synthesized as a 631 amino acid proenzyme which is activated by cleavage of the first 80 amino acids into an active form.of 62kDa.
Host Species: Mouse
Clone: CA-4001 or CA719E3C
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human, Mouse and Rat. Others not known.
Epitope: N-terminal (APSPIIKFPGD-VAPKTDK)
Immunogen: N-terminal peptide APSPIIKFPGD-VAPKTDK of procollagenase IV
Molecular Weight: 72kDa (proform)
Positive Control: Conditioned, serum-free medium from (TPA-treated) HFL-1 cells
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Western Blotting
  • Immunoprecipitation (Not suitable)
  • Inhibition of MMP-2 Activity
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
MMP-2 (72kDa Collagenase IV) Ab-1
Western Blot
Concentrated
RUO
Human, Mouse, Rat
IgG1
CA-4001 or CA719E3C
Monoclonal
Mouse
Proteases And Inhibitors
N-terminal peptide APSPIIKFPGD-VAPKTDK of procollagenase IV