missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Laminin Receptor Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™

Recommended for Immunohistochemistry (Formalin/paraffin), Immunofluorescence and Flow Cytometry, Epredia™ Laminin Receptor Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.

115.26€ - 663.00€

Especificaciones

Antígeno Laminin Receptor Ab-1
Clon MLuC5
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 6
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12670717
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-259-P1
Concentrated 500 μL
411.00€
500 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
12620727
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-259-R7
Prediluted 7 mL
330.00€
7 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
12690717
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-259-PABX
Concentrated 200 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12660717
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-259-P0
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12650717
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-259-P
Concentrated 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12680717
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-259-P1ABX
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Laminin, one of the major glycoproteins of basement membrane, displays multiple biological activities which are mediated through its interaction with specific cell membrane receptors. Overexpression of laminin receptor is reportedly an independent prognostic factor in breast cancer and correlates with the dissemination of the tumor cells in bone marrow. Laminin receptor appears to play an important role in tumor invasion and metastasis.

Host Species: Mouse

Clone: MLuC5

Isotype: IgM

Species Reactivity: Human. Others not known.

Epitope: Not determined

Immunogen: Small cell lung carcinoma N592 live cells

Molecular Weight: 67kDa

Positive Control: Breast CA

Cellular Localization: Membrane with some cytoplasmic Ab-1 partially inhibits the binding of soluble laminin.

Recommended for:

  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Immunofluorescence
  • Flow Cytometry
  • Inhibits (partially) the binding of soluble laminin

Note:

USA: RUO; Int'l: RUO

Especificaciones

Especificaciones

Laminin Receptor Ab-1
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
IgM
MLuC5
Monoclonal
Mouse
Extracellular Matrix
Small cell lung carcinoma N592 live cells
Primary
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications