Learn More
Laminin B2/γ1 Ab-1 Rat Monoclonal Antibody, Epredia™
Recommended for Immunohistochemistry (Acetone-fixed frozen and acid-alcohol-fixed, paraffin-embedded), Immunofluorescence and Immunoprecipitation (Native and denatured), Epredia™ Laminin B2/γ1 Ab-1, Rat Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
131.58€ - 650.00€
Especificaciones
Antígeno | Laminin B2/gamma1 Ab-1 |
---|---|
Clon | A5 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation |
Clasificación | Monoclonal |
Especie del huésped | Rat |
Código de producto | Marca | Conjugado | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Conjugado | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12623887
|
Epredia
RT-795-B1 |
Biotin | 200µg/mL | 500 μL |
487.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12653887
|
Epredia
RT-795-P1 |
Unconjugated | 200µg/mL | 500 μL |
375.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12673887
|
Epredia
RT-795-PABX |
Unconjugated | 1mg/mL | 200 μL |
650.00€
200 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12613887
|
Epredia
RT-795-B0 |
Biotin | 200µg/mL | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12643887
|
Epredia
RT-795-P |
Unconjugated | 200µg/mL | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12663887
|
Epredia
RT-795-P1ABX |
Unconjugated | 1mg/mL | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12633887
|
Epredia
RT-795-P0 |
Unconjugated | 200µg/mL | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Laminins are large heterotrimeric, noncollagenous glycoproteins composed of α, β, and γ chains. They are ubiquitously present in basement membrane (BM) along with entactin/nidogen (EN), collagen type IV (CIV), and large heparan sulfate proteoglycan (HSPG), which interact specifically with each other to form a continuous and regular BM. Alterations of BM integrity, from local discontinuities up to complete loss, are described in many types of human and animal epithelial neoplasms.Host Species: Rat
Clone: A5
Isotype: IgG2a/κ
Species Reactivity: Human and Mouse. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Murine EHS laminin preparation
Molecular Weight: ∽210kDa
Positive Control: LS174T cells, Normal colon or colon CA
Cellular Localization: Basement membrane Specificity of Ab-1 was established by immunoprecipitation and immunofluorescence of human skeletal muscle and kidney with laminin chain-specific MAbs. Ab-1 stains uniformly all human and murine basement membranes.
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Acetone-fixed frozen and acid-alcohol-fixed, paraffin-embedded)
- Immunofluorescence
- Immunoprecipitation (Native and denatured)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Laminin B2/gamma1 Ab-1 | |
Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation | |
Rat | |
Extracellular Matrix | |
Murine EHS laminin preparation | |
Primary |
A5 | |
Monoclonal | |
RUO | |
Human | |
IgG2a κ |