Learn More
Insulin Receptor (β-subunit) Ab-5 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ Insulin Receptor (β-Subunit) Ab-5, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
131.58€ - 635.00€
Especificaciones
Antígeno Insulin Receptor (beta-Subunit) Ab-5
Clon CT-1
Aplicaciones Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Concentración Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Concentración Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12601857
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-635-P0
200μg/mL 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12611857
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-635-P1
200μg/mL 500 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12681847
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-635-P
200μg/mL 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12621857
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-635-P1ABX
1mg/mL 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12641857
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-635-PABX
1mg/mL 200 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
The human insulin receptor is a heterotetrameric membrane glycoprotein consisting of disulfide-linked subunits in a Β-α-α-Β configuration. The Β-subunit (95kDa) possesses a single transmembrane domain with tyrosine kinase acivity, whereas the α-subunit (135kDa) is completely extracellular.
Host Species: Mouse
Clone: CT-1
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Mouse and Rat.
Epitope: aa-GRVLTLPRS- within the C-terminus
Immunogen: A 15-mer synthetic peptide corresponding to aa Tyr-KKNGRILTLPRSNPS from the C-terminal of human insulin receptor β-subunit
Molecular Weight: 95kDa
Positive Control: IM-9 lymphocyte cells
Cellular Localization: Membrane Ab-5 reacts with autophosphorylated and unoccupied receptors as well as the receptor-insulin complex. Ab-5 does not affect insulin-stimulated autophosphorylation.
Recommended for:
  • Immunoprecipitation
  • Affinity Purification (With peptide elution)
  • ELISA (As capture antibody only)
  • Tyrosine Kinase Assay (Ab-mediated capture on microplates)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
Insulin Receptor (beta-Subunit) Ab-5
Immunoprecipitation
Unconjugated
Mouse
Steroids Hormones and Growth Factors
A 15-mer synthetic peptide corresponding to aa Tyr-KKNGRILTLPRSNPS from the C-terminal of human insulin receptor Beta-subunit
Primary
CT-1
Monoclonal
Concentrated
RUO
Human, Mouse, Rat
IgG2a κ